Läs mer
Buerkle™ Kursgängad adapter för kulventil
Handla allt Bürkle Produkter
Trådstorlek:
3/4 tum Internt, 2 tum. Tri-Sure™ grov tråd
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kurstråd
- Tri-visst
- 2 tum yttergänga
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| För användning med | Kulventil |
| Trådstorlek | 3/4 tum Internt, 2 tum. Tri-Sure™ grov tråd |
| Produkttyp | Trådadapter |