Läs mer
Uvex™ Kappa 414 Vit 100% Bomull
Produktkod. 17264341 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek: 64/66
Produktkod.
17264341 Storlek: 64/66
1 options
Produktkod. 17264341 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8199616
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Materialet är 100 % bomull, kypertvävd, avslappnad, bekväm fashionabel kappa med dolda knappar
  • Färg: vit
  • Material: 100 % bomull, 240 g/m² , twillväv
  • Avslappnad och bekväm: Moderiktig kappa med dolda knappar.
  • Lapelkrage
  • Dolda knappar
  • 1 utvändig bröstficka kvar
  • 1 invändig bröstficka höger
  • 2 sidfickor med diagonal åtkomst med ljusgrå passpoal
  • 2 korta sidoslitsar
  • Slät baksida
  • Rak ärmsöm
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Storlekar: 42 - 64, 90 - 110
  • Skötselråd: 60 °C tvättbar, klorering möjlig strykning: III poäng, kemtvätt: P, torktumlare: I punkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Labbrock för allmänt bruk
Storlek 64/66
Kön Herr
Material Bomull
Färg Vitt
Förslutningstyp Knappar
Manschettstil Tunneliserad elastisk
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Hold (Håll)
Stil Standard Length
Antal fickor 4
Tjocklek 240 g/m²