Läs mer
Uvex™ Beläggning 8838-Blå 65%PE-35%CO
Produktkod. 17206271 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
90/94
98/102
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
17206271 106/110 -
17216261 40/42 Varje
17226261 44/46 Varje
17236261 48/50 -
17246261 52/54 -
17256261 56/58 -
17266261 60/62 -
17276261 64/66 -
17286261 90/94 -
17296261 98/102 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17206271 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8872124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.00 SEK
    503.73 SEK / Paket med 1
    Save 18.27 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blå kappa med twillväv
  • Täcka
  • Material: 65% polyester, 35% bomull,
  • 245 gsm - twillväv
  • Lapelkrage
  • Dold knappslå
  • 1 yttre bröstficka till vänster
  • 2 sidfickor
  • Korta sidoslitsar, raka muddar, rygglängd ca. 96 cm
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Storlek: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
  • Skötsel: tvättbar i °60 C, använd ej klor, strykjärn: II prickar, kemtvätt: P, torktumlare: I dot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 106/110
Kön Herr
Material Bomull, polyester
Färg Blått
Förslutningstyp Tryckknappar
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Jacka för allmänt bruk
Tjocklek 245 g/m²