Läs mer
Uvex™ Beläggning 8838-Blå 65%PE-35%CO
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
90/94
98/102
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Täcka
- Material: 65% polyester, 35% bomull,
- 245 gsm - twillväv
- Lapelkrage
- Dold knappslå
- 1 yttre bröstficka till vänster
- 2 sidfickor
- Korta sidoslitsar, raka muddar, rygglängd ca. 96 cm
- Oeko-Tex Standard 100
- Storlek: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
- Skötsel: tvättbar i °60 C, använd ej klor, strykjärn: II prickar, kemtvätt: P, torktumlare: I dot
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | 56/58 |
| Kön | Herr |
| Material | Bomull, polyester |
| Färg | Blått |
| Förslutningstyp | Tryckknappar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Jacka för allmänt bruk |
| Tjocklek | 245 g/m² |