Läs mer
Uvex™ Beläggning 8838-Blå 65%PE-35%CO
Produktkod. p-7231984 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
90/94
98/102
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17206271
Brand: Uvex™ 8872124
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Blå kappa med twillväv
  • Täcka
  • Material: 65% polyester, 35% bomull,
  • 245 gsm - twillväv
  • Lapelkrage
  • Dold knappslå
  • 1 yttre bröstficka till vänster
  • 2 sidfickor
  • Korta sidoslitsar, raka muddar, rygglängd ca. 96 cm
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Storlek: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
  • Skötsel: tvättbar i °60 C, använd ej klor, strykjärn: II prickar, kemtvätt: P, torktumlare: I dot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Storlek 106/110
Kön Herr
Material Bomull, polyester
Färg Blått
Förslutningstyp Tryckknappar
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Jacka för allmänt bruk
Tjocklek 245 g/m²