Läs mer
BINDER™ Belagd värmeväxlare
Handla allt BINDER Produkter
För användning med (utrustning):
KB PRO 1600
KB PRO 260
KB PRO 470
KB PRO 720, KB PRO 1060
KBF PRO 130
KBF PRO 1600
KBF PRO 260
KBF PRO 470
KBF PRO 720, KBF PRO 1060
Beskrivning
Värmeväxlare som är belagd i plast för att förhindra skador på värmeväxlaren orsakade av frätande provmaterial.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | KB PRO 260 |
| Material | Aluminium |
| Typ | Värmeväxlare |