Läs mer
Heidolph™ Belagd mottagningskolv
Produktkod. 10351442 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10351442 100 ml Varje
10147701 250 ml Varje
10438781 500 ml Varje
10381532 1000 ml Varje
10779562 3000 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10351442 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5148100002
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med roterande förångare
  • Med S 35/20
  • Med transparent plastbeläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Glas
Typ Mottagande kolv
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Material (Beläggning) Transparent plast
Standard konisk lednummercenter 35/20
Volym (metrisk) 100 ml