Läs mer
Heidolph™ Belagd mottagningskolv
Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Volym (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med S 35/20
- Med transparent plastbeläggning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Material | Glas |
| Typ | Mottagande kolv |
| För användning med (utrustning) | Roterande förångare |
| Material (Beläggning) | Transparent plast |
| Standard konisk lednummercenter | 35/20 |
| Volym (metrisk) | 500 ml |