Läs mer
Heidolph™ Belagd mottagningskolv
Produktkod. p-7227974 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Volym (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
3000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10351442
Brand: Heidolph™ 5148100002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med roterande förångare
  • Med S 35/20
  • Med transparent plastbeläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Material Glas
Typ Mottagande kolv
För användning med (utrustning) Roterande förångare
Material (Beläggning) Transparent plast
Standard konisk lednummercenter 35/20
Volym (metrisk) 100 mL