Läs mer
Heathrow Scientific™ Tråd universal flaskställ
Produktkod. 15369643 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Håller:
Rör (33 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller unitSize
15369643 Rör (33 mm) Varje
1 options
Produktkod. 15369643 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS120087
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer sex flaskor eller lågprofilrör upp till 33 mm i diameter. Fisherbrand™ Wire Universal Bottle Rack är tillverkad av kemiskt resistent epoxibelagt stål.
  • Kemiskt resistenta epoxibelagda stålgaller
  • Lämplig för universal-, McCartney- och scintillationsflaskor och lågprofilrör upp till 33 mm dia.
  • 2 x 6 format
  • Mesh bottenstöd
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Färg Blått
Håller Rör (33 mm)
Material Epoxibelagt stål
Positioner 12
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Koniska, runda eller plattbottnade glas- eller plaströr och flaskor
Kvantitet 1 vardera
Mått (L x B x H) 22.4 x 8.36 x 6.0 cm
Längd (metrisk) 22.4 cm
Diameter (metrisk) öppning 33 mm
Produkttyp Rörställ
Höjd (metrisk) 6 cm
Array 2 x 6
Bredd (metrisk) 8.36 cm