Läs mer
Thermo Scientific™ ELISA Fosfatbeläggningsbuffert
Description
- ELISA Fosfatbeläggningsbuffert är avsedd att användas som plåtbeläggningsbuffert för Invitrogen Antikroppspar eller när man utvecklar en smörgås ELISA .
- Bufferten är en 10 mM fosfatbuffert, pH 7,4.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Beläggningsbuffert |
| Kvantitet | 100 ml |
| Konjugera | Enzymmärkt |
| Form | Koncentrera |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Innehåll och lagring | Buffer. Handla på RT. |