Läs mer
Thermo Scientific™ ELISA Karbonatbeläggningsbuffert
Produktkod. 10202633
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
10202633 100 ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10202633 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CB01100
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För användning som plattbeläggningsbuffert för Invitrogen antikroppspar eller vid framkallning av en sandwich ELISA.
  • ELISA Carbonate Coating Buffer är avsedd att användas som plåtbeläggningsbuffert för Invitrogen Antikroppspar eller när man utvecklar en smörgås ELISA .
  • Bufferten är en 50 mM karbonatbuffert, pH 9,4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Beläggningsbuffert
Kvantitet 100 ml
Konjugera Enzymmärkt
Form Koncentrera
För användning med (applikation) ELISA
Innehåll och lagring Buffer. Handla på RT.