Läs mer
Cobalt AA Standard: Co @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17997849
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17997849 100 ml
17928429 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17997849 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGAACON100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Cobalt AA Standard: Co @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt
CAS 7440-48-4
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnamn Cobalt
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Co
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Co
LEDER [Co]
IUPAC-namn Cobalt
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 58
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 58.9332 g/mol