Läs mer
Koboltaluminiumoxid, Co 39-42%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11363387
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363387 100 g 100g
11353387 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 017686.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12672-27-4 | Al2Co2O5 | 251.824 g/mol
Det används vid katalytisk avsättning av dikväveoxid över kalcinerade koboltaluminiumhydrotalciter. Aktiviteten ökade med en ökning av koboltkoncentrationen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12672-27-4
Molekylformel Al2Co2O5
Molekylvikt (g/mol) 251.824
MDL-nummer MFCD00016016
InChI-nyckel CRHLEZORXKQUEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt aluminate, aluminum cobalt oxide, aluminum cobalt oxide al2coo4, cobalt aluminate 100g, dialuminium cobalt tetraoxide, dialuminum; cobalt 2+ ; oxygen 2-, dialuminium 3+ dicobalt 2+ pentakis oxide 2-, dialuminium 3+ ion bis ? 2-cobalt 2+ ion pentaoxidandiide
PubChem CID 159384
IUPAC-namn dialuminium;kobolt(2+);syre(2-)
LEDER [O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3].[Co+2].[Co+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt aluminum oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 176.89
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Co 39 to 41%
Odör Odorless
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cobalt aluminum oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.