Läs mer
Koboltaluminiumoxid, Co 39-42%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Det används vid katalytisk avsättning av dikväveoxid över kalcinerade koboltaluminiumhydrotalciter. Aktiviteten ökade med en ökning av koboltkoncentrationen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cobalt aluminum oxide |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vikt | 176.89 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Co 39 to 41% |
| Odör | Odorless |
Säkerhet och hantering
- Cobalt aluminum oxide
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.