Läs mer
Cobalt bis(trifluoromethylsulfonyl)imide, Thermo Scientific™
1580.17 SEK - 6431.94 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 207861-61-8 |
|---|---|
| Molekylformel | C4CoF12N2O8S4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 619.204 |
| MDL-nummer | MFCD23380169 |
| InChI-nyckel | HRURXKIZWNSHQB-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | cobalt bis-trifluoromethanesulfonimide |
| PubChem CID | 131875824 |
| IUPAC-namn | bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide;cobalt(2+) |
| LEDER | C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Co+2] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15432837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047053.03 |
1g |
1580.17 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15442837
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047053.06 |
6431.94 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 207861-61-8 | |
| 619.204 | |
| HRURXKIZWNSHQB-UHFFFAOYSA-N | |
| 131875824 | |
| C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Co+2] |
| C4CoF12N2O8S4 | |
| MFCD23380169 | |
| cobalt bis-trifluoromethanesulfonimide | |
| bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide;cobalt(2+) |
Specifikationer
| Cobalt bis(trifluoromethylsulfonyl)imide | |
| C4CoF12N2O8S4 | |
| MFCD23380169 | |
| cobalt bis-trifluoromethanesulfonimide | |
| HRURXKIZWNSHQB-UHFFFAOYSA-N | |
| bis(trifluoromethylsulfonyl)azanide;cobalt(2+) | |
| 131875824 | |
| Hygroscopic |
| 207861-61-8 | |
| [(CF3SO2)2N]2Co | |
| UN3261 | |
| It is soluble in water. | |
| C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Co+2] | |
| 619.204 | |
| 619.23 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H314-H318-H317
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
P260-P264b-P271-P272-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures; Store under Nitrogen