Läs mer
Koboltkarbonyl (stabiliserat med 1–5 % hexan), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cobalt Carbonyl |
| CAS | 10210-68-1 |
| Molekylformel | C8Co2O8 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Cobalt octacarbonyl (Co2(CO)8), Cobalt Tetracarbonyl Dimer, Di-μ-carbonylhexacarbonyldicobalt, Dicobalt Carbonyl, Dicobalt Octacarbonyl, Octacarbonyldicobalt |
| InChI formel | InChI=1S/8CO.2Co/c8*1-2;;/q;;;;;;;;2*+2 |
| LEDER | [Co+2].[Co+2].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+] |
| IUPAC-namn | kolmonoxid; kobolt(2+) |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.95 |
| Formel vikt | 341.8257 |