Läs mer
Koboltkloridhexahydrat,> 98 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11420592 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420592 25 g 25g
11430592 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11420592 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219403525
Kemiska identifierare
CAS 7791-13-1
Molekylformel Cl2CoH12O6
Molekylvikt (g/mol) 237.92
MDL-nummer MFCD00149652
InChI-nyckel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt Chloride Hexahydrate
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall >98%
Formel vikt 237.9
Kvalitet ACS-reagens