Läs mer
Koboltkloridhexahydratcellkultur MP Biomedicals
Produktkod. 11495102 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495102 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11495102 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219464225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 SEK
    525.80 SEK / 25g
    Save 26.20 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reagensklassad kemikalie avsedd för forskning och vidare tillverkningsapplikationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt Chloride
Namnnotering Hexahydrat
CAS 7791-13-1
Kvantitet 25 g
Densitet 1.920 g/mL
Molekylformel Cl2CoH12O6
MDL-nummer MFCD00149652
Synonym Cobalt Dichloride Hexahydrate, Cobaltous Chloride, Hexahydrate
InChI-nyckel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+)hexahydratdiklorid
Molekylvikt (g/mol) 237.92
Formel vikt 237.9
Kvalitet Cellkultur
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cobalt Chloride Hexahydrate, cell culture reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt Chloride Hexahydrate