Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cobalt Chloride Hexahydrate |
| CAS | 7791-13-1 |
| Kvantitet | 250 g |
| Molekylformel | Cl2CoH12O6 |
| MDL-nummer | MFCD00149652 |
| InChI-nyckel | GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++] |
| IUPAC-namn | λ²-kobolt(2+)hexahydratdiklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 237.92 |
| Formel vikt | 237.9 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Koboltkloridhexahydrat
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350-Kan orsaka cancer.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .