Läs mer
Koboltkloridhexahydrat, MP Biomedicals
Produktkod. 11415112 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415112 250 g 250g
11405112 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415112 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219464283
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3240.00 SEK
    3084.66 SEK / 250g
    Save 155.34 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 7791-13-1 | Cl2CoH12O6 | 237.92 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 7791-13-1
Molekylformel Cl2CoH12O6
Molekylvikt (g/mol) 237.92
MDL-nummer MFCD00149652
InChI-nyckel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt Chloride Hexahydrate
Fysisk form Kristallint
Kvantitet 250 g
Formel vikt 237.9
Kvalitet ACS