Läs mer
Cobalt Chromium Iron Nickel Molybdenum Manganese wire, 0.25mm (0.01 in.) dia., Thermo Scientific™
Produktkod. 15497065
Change view
Kvantitet:
10 m
Förpackningsstorlek:
10m
Produktkod. Kvantitet unitSize
15497065 10 m 10m
1 options
Produktkod. 15497065 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045783.G6
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt Chromium Iron Nickel Molybdenum Manganese wire
Namnnotering 0.25mm (0.01 in.) dia., Hard
Smältpunkt 1450°C to 1460°C
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Co:Cr:Fe:Ni:Mo:Mn; 40:20:15:15:7:2 wt%
Kvantitet 10 m
Vikt ≈8.1g/5m
Form Wire
MDL-nummer MFCD18785637
Löslighetsinformation Insoluble in water.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cobalt Chromium Iron Nickel Molybdenum Manganese wire
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 4
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt, Nickel