Läs mer
Cobalt(II) 2-methoxyethoxide, 5% w/v in 2-methoxyethanol, 99% (m.b.), packaged under Ar in resealable ChemSeal bottles, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11350008
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11350008 25 mL 25ml
11340008 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11350008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042819.AC
Request Bulk or Custom Format
Används som nanomaterial, tunna filmer och ferroelektriska metaller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142600-61-1
Molekylformel C6H14CoO4
Molekylvikt (g/mol) 209.107
MDL-nummer MFCD00798554
InChI-nyckel BFBNUELICQBJBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt ii 2-methoxyethoxide
PubChem CID 131873636
IUPAC-namn kobolt(2+);2-metoxietanolat
LEDER COCC[O-].COCC[O-].[Co+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt (II) 2-methoxyethoxide
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Förpackning ChemSeal™ flaskor
Linjär formel Co(OCH2CH2OCH3)2
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN3274
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Denatured by water. Miscible with alcohols,ketones and esters.
Formel vikt 209.11
Procent renhet 99%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v in 2-methoxyethanol
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.