Läs mer
Kobolt(II)-2-metoxietoxid, 99 % (metallbas), 5 % vikt/volym i 2-metoxietanol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11379597
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379597 25 mL 25ml
11369597 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041237.AC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 142600-61-1 | C6H14CoO4 | 209.107 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142600-61-1
Molekylformel C6H14CoO4
Molekylvikt (g/mol) 209.107
MDL-nummer MFCD00798554
InChI-nyckel BFBNUELICQBJBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym cobalt ii 2-methoxyethoxide
PubChem CID 131873636
IUPAC-namn kobolt(2+);2-metoxietanolat
LEDER COCC[O-].COCC[O-].[Co+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) 2-methoxyethoxide
Färg Brun
Densitet 0.96 g/mL
Kokpunkt 124°C
Flampunkt 40°C (104°F)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel Co(OCH2CH2OCH3)2
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1188
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 209.11
Procent renhet 99%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v in 2-methoxyethanol
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.