Läs mer
Kobolt(II) acetat, vattenfritt vattenfritt, Co 32% min.
Produktkod. 11372608
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372608 25 g 25g
11382608 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 023138.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 71-48-7 | C4H6CoO4 | 177,02 g/mol
Kobolt(II)acetat används som en industriell katalysator. Det används som en prekursor till olika oljetorkmedel. Det kan användas i jonbytesmedel, smörjmedel, pläteringsmedel och ytbehandlingsmedel, fetter, bläck, toner och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71-48-7
Molekylformel C4H6CoO4
Molekylvikt (g/mol) 177.02
MDL-nummer MFCD00008689
InChI-nyckel QAHREYKOYSIQPH-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii acetate, cobalt diacetate, cobalt acetate, cobaltous diacetate, bis acetato cobalt, cobalt 2+ acetate, cobaltous acetate, acetic acid, cobalt 2+ salt, cobalt di acetate, cobalt 2+ diacetate
PubChem CID 6277
ChEBI CHEBI:85138
IUPAC-namn kobolt(2+);diacetat
LEDER [Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) acetate
Smältpunkt 298°C (decomposition)
Namnnotering Anhydrous, Co 32% min.
Färg Rosa till lila
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 32% min. as Co
Löslighetsinformation Soluble in waterSoluble in water,alcohol,dilute acids and pentyl acetate(tetrahydrate).
Formel vikt 177.02
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.