Läs mer
Cobalt(II) Acetate Tetrahydrate, 98.0 to 102.0%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15615430 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15615430 100 g Poly bottle 100g
1 options
Produktkod. 15615430 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 403024100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ACS Reagent,≥98.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Smältpunkt 298°C
CAS 6147-53-1
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 100 g
Molekylformel C4H14CoO8
Linjär formel (CH3COO)2Co · 4H2O
MDL-nummer MFCD00149569
UN-nummer UN3077
Beilstein 3731397
Synonym cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
InChI-nyckel ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
IUPAC-namn cobalt(2+);diacetate;tetrahydrate
Molekylvikt (g/mol) 249.081
PubChem CID 61372
Formel vikt 249.08g/mol
Procent renhet 98.0 to 102.0%
Förpackning Poly bottle