Läs mer
Cobalt(II) acetate tetrahydrate, 98+%
Produktkod. 10404725 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10404725 1 kg Plastflaska 1kg
10063380 50 g Plastflaska 50g
10115120 250 g Plastflaska 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10404725 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 293060010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6147-53-1 | C4H6CoO4·4H2O | 249.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6147-53-1
Molekylformel C4H6CoO4·4H2O
Molekylvikt (g/mol) 249.08
MDL-nummer MFCD00149569
InChI-nyckel ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
IUPAC-namn kobolt(2+);diacetat;tetrahydrat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Smältpunkt 140,0 °C
Namnnotering 97%
Färg Rosa till rosa-röd
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 98% min. (Complexometry)
Linjär formel (CH3CO2)2Co·4H2O
Fieser 04,99; 16,95
Merck Index 15, 2417
Löslighetsinformation Solubility in water: 380g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids,soluble in alcohols,soluble in pentyl acetate
Formel vikt 249.08
Procent renhet ≥98%
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, cobalt(2+) salt, tetrahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.