Läs mer
Cobalt(II) acetate tetrahydrate, 98+%
Produktkod. p-46392 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
Produktkod. 10063380
Brand: Thermo Scientific Acros 293060500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6147-53-1 | C4H6CoO4·4H2O | 249.08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6147-53-1
Molekylformel C4H6CoO4·4H2O
Molekylvikt (g/mol) 249.08
MDL-nummer MFCD00149569
InChI-nyckel ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
IUPAC-namn kobolt(2+);diacetat;tetrahydrat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Smältpunkt 140,0 °C
Namnnotering 97%
Färg Rosa till rosa-röd
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 98% min. (Complexometry)
Linjär formel (CH3CO2)2Co·4H2O
Fieser 04,99; 16,95
Merck Index 15, 2417
Löslighetsinformation Solubility in water: 380g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohols, soluble in pentyl acetate
Formel vikt 249.08
Procent renhet ≥98%
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.