Läs mer
Kobolt(II)acetattetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11468297
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468297 50 g 50g
11324549 25 g 25g
11334549 100 g 100g
11344549 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11468297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18374.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6147-53-1 | C4H14CoO8 | 249.081 g/mol
Kobolt(II)acetattetrahydrat används som en industriell katalysator för att härda färger och lacker, en aktiv katalysator för oxidations- och förestringsreaktioner. Det används också för att framställa metallkomplex med ovanlig koordinationsgeometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kobolt(II)acetattetrahydrat används som en industriell katalysator för att härda färger och lacker, en aktiv katalysator för oxidations- och förestringsreaktioner. Det används också för att framställa metallkomplex med ovanlig koordinationsgeometri.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, utspädda syror och fenylacetat.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6147-53-1
Molekylformel C4H14CoO8
MDL-nummer MFCD00149569
InChI-nyckel ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
Specifications
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Smältpunkt ∼140°C (in -4 H2O)
Densitet 1.71
Odör Odorless
Linjär formel Co(OOCCH3)2·4 H2O
Brytningsindex 1.542
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 3731397
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,2433
Löslighetsinformation Soluble aq. soln.,alcohol,dilute acids and phenyl acetate.
LEDER O.O.O.O.[Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+) diacetattetrahydrat
Molekylvikt (g/mol) 249.08
Formel vikt 249.08 (177.02 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.