Läs mer
Cobalt(II) acetate tetrahydrate, 98%
Produktkod. 11478297
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11478297 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11478297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18374.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6147-53-1 | C4H14CoO8 | 249.08 g/mol
Kobolt(II)acetattetrahydrat används som en industriell katalysator för att härda färger och lacker, en aktiv katalysator för oxidations- och förestringsreaktioner. Det används också för att framställa metallkomplex med ovanlig koordinationsgeometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Kobolt(II)acetattetrahydrat används som en industriell katalysator för att härda färger och lacker, en aktiv katalysator för oxidations- och förestringsreaktioner. Det används också för att framställa metallkomplex med ovanlig koordinationsgeometri.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, utspädda syror och fenylacetat.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) acetate tetrahydrate
CAS 6147-53-1
Smältpunkt ∼140°C (in -4 H2O)
Densitet 1.71
Odör Odorless
Molekylformel C4H14CoO8
Linjär formel Co(OOCCH3)2·4 H2O
Brytningsindex 1.542
MDL-nummer MFCD00149569
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 3731397
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,2433
Synonym cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt
Löslighetsinformation Soluble aq. soln.,alcohol,dilute acids and phenyl acetate.
InChI-nyckel ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.[Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-namn kobolt(2+);diacetat;tetrahydrat
Molekylvikt (g/mol) 249.08
PubChem CID 61372
Formel vikt 249.08 (177.02 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cobalt(II) acetate tetrahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, cobalt(2+) salt, tetrahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.