Läs mer
Kobolt(II)acetattetrahydrat, ACS, 98,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11488470
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488470 500 g 500g
11478470 25 g 25g
11468470 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488470 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044344.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6147-53-1 | C4H14CoO8 | 249.081 g/mol
Kobolt(II)acetattetrahydrat används som en industriell katalysator för att härda färger och lacker, en aktiv katalysator för oxidations- och förestringsreaktioner. Det används också för att framställa metallkomplex med ovanlig koordinationsgeometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6147-53-1
Molekylformel C4H14CoO8
Molekylvikt (g/mol) 249.081
MDL-nummer MFCD00149569
InChI-nyckel ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
IUPAC-namn kobolt(2+);diacetat;tetrahydrat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt (II) acetate tetrahydrate
Smältpunkt ∼140°C (in -4H2O)
Färg Rött
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Linjär formel Co(OOCCH3)2·4H2O
UN-nummer UN3077
Beilstein 3731397
Merck Index 14,2433
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol,dilute acids and phenyl acetate.
Formel vikt 249.08 (177.02 Anhydrous)
Procent renhet 98.0 to 102.0%
Kvalitet ACS
Odör Odorless
Brytningsindex 1.542
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.71 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.