Läs mer
Cobalt(II) Acetate Tetrahydrate, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10315460 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
250g, Plastic powder jar
Produktkod.
10315460 250g, Plastic powder jar
1 options
Produktkod. 10315460 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer C/6400/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 140°C
CAS 6147-53-1
Färg Red
pH 6.8
Fysisk form Solid
Kvantitet 250 g
Molekylformel C4H14CoO8
MDL-nummer 149569
InChI-nyckel ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.[Co++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-namn λ²-cobalt(2+) diacetate tetrahydrate
Molekylvikt (g/mol) 249.08
Formel vikt 249.08g/mol
Förpackning Plastic powder jar