Läs mer
Cobalt(Ii) Acetate Tetrahydrate, Reagent grade, Honeywell™
Produktkod. 15621840 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15621840 50 g Poly Bottle 50g
15611840 250 g Poly Bottle 250g
15601840 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15621840 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 20839650G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6147-53-1
Molekylformel C4H14CoO8
Molekylvikt (g/mol) 249.081
MDL-nummer MFCD00149569
InChI-nyckel ZBYYWKJVSFHYJL-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii acetate tetrahydrate, cobalt acetate tetrahydrate, cobaltous acetate tetrahydrate, cobalt diacetate tetrahydrate, bis acetato tetraquacobalt, octan kobaltnaty czech, acetic acid, cobalt 2+ salt, tetrahydrate, octan kobaltnaty, ccris 9441
PubChem CID 61372
IUPAC-namn cobalt(2+);diacetate;tetrahydrate
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.O.O.O.[Co+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(Ii) Acetate Tetrahydrate
Smältpunkt 298°C
Kvantitet 50 g
Linjär formel (CH3COO)2Co · 4H2O
UN-nummer UN3077
Beilstein 3731397
Formel vikt 249.08g/mol
Kvalitet Reagent
Förpackning Poly Bottle
Utseende Crystals
Densitet 1.705g/cu.cm