Läs mer
Cobalt(II) acetylacetonate, 99%
Produktkod. 10606164 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10606164 250 g Glasflaska 250g
10286500 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10606164 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 210642500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14024-48-7 | C10H14CoO4 | 257.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14024-48-7
Molekylformel C10H14CoO4
Molekylvikt (g/mol) 257.15
MDL-nummer MFCD00000014
InChI-nyckel UTYYEGLZLFAFDI-FDGPNNRMSA-L
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
LEDER [Co++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) acetylacetonate
Smältpunkt 165.0°C to 170.0°C
Färg Lila
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5 to 101.5% (ex Co)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3COCH=C(CH3)O)2Co
Kvantitet 250 g
Beilstein 01, 783
Fieser 17,87
Löslighetsinformation Solubility in water: 5g/L (20°C). Other solubilities: 7g/kg alcohol (20°C),173g/kg benzene (20°C)
Formel vikt 257.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.