Läs mer
Cobalt(II) benzoate
Produktkod. 11354979
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354979 50 g 50g
11344979 10 g 10g
11364979 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354979 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087380.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 932-69-4 | C14H10CoO4 | 301.16 g/mol
Kobolt(II)bensoat används som ingredienser i många kosmetiska produkter, industriella områden som bil, bränsle, batteri, färg, metallurgi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 932-69-4
Molekylformel C14H10CoO4
Molekylvikt (g/mol) 301.16
MDL-nummer MFCD00050769
InChI-nyckel GAYAMOAYBXKUII-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt 2+ dibenzoate, cobalt ii benzoate, cobalt dibenzoate, cobalt benzoate, benzoic acid, cobalt 2+ salt, benzoic acid, cobalt 2+ salt 2:1, cobaltous benzoate, dibenzoic acid cobalt ii salt
PubChem CID 164760
IUPAC-namn kobolt(2+);dibensoat
LEDER [Co++].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1.[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt (II) benzoate
Smältpunkt 114°C to 116°C
Färg Grå
Odör Odorless
Linjär formel Co(OOCC6H5)2
Kvantitet 50 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 301.16
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.