Läs mer
Cobalt(II) bromide, anhydrous, 97%
Produktkod. 11352618
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11352618
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 023149.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7789-43-7 | Br2Co | 218.741 g/mol
Kobolt(II)bromid används som katalysator vid organisk syntes. Det används som en prekursor vid framställning av etylsulfanyl)porfyrazinato)kobolt(II), vilket ger möjlighet till intermolekylära ferromagnetiska interaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-43-7
Molekylformel Br2Co
Molekylvikt (g/mol) 218.741
MDL-nummer MFCD00016017
InChI-nyckel BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide cobr2, cobalt dibromide, cobaltous bromide, hsdb 998, cobalt bromide ous
PubChem CID 24610
IUPAC-namn dibromkobolt
LEDER [Co](Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) bromide
Smältpunkt 678°C (in N2)
Namnnotering Anhydrous
Färg Klart
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
Merck Index 14,2435
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,ethanol,acetone,methyl acetate Soluble in water,methyl acetate,ether,ethanol,methanol and acetone.
Formel vikt 218.75
Procent renhet 97%
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.909 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.