Läs mer
Cobalt(II) bromide hydrate
Produktkod. p-46400 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10297660
Brand: Thermo Scientific Acros 318541000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 85017-77-2 | Br2Co | 218.74 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85017-77-2
Molekylformel Br2Co
Molekylvikt (g/mol) 218.74
MDL-nummer MFCD00016017
InChI-nyckel BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ci
PubChem CID 16212115
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+)dibromid
LEDER [Co++].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) bromide hydrate
Färg Violett
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 100 g
Linjär formel CoBr2·xH2O
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vikt 218.75
Procent renhet 17.0 to 20.3% (Co)
Förpackning Plastflaska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.