Läs mer
Cobalt(II) bromide hydrate
Produktkod. 11399377
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11399377 50 g 50g
11309387 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11399377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040225.18
Request Bulk or Custom Format
For Hygrometers, Catalysts | CAS: 85017-77-2 | Br2Co | 218.74 g/mol
Hygrometrar, katalysatorer Kobolt(II)bromidhydrat används huvudsakligen som katalysator vid organisk syntes, såsom C-metall-, C-heteroatom- och CC-bindningsbildningar, addition till omättade bindningar, cykliseringar, polymerisation, oxidationsreduktioner och karbonyleringar. Den reagerar med ammoniak och bildar koordinationsförening bromopentaaminkobolt(III)bromid. Det reagerar med trifenylfosfin och bildar komplex av kobolt(II)bromid, som används som katalysator vid organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85017-77-2
Molekylformel Br2Co
Molekylvikt (g/mol) 218.74
MDL-nummer MFCD00016017
InChI-nyckel BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii bromide hydrate, acmc-20alea, br2co.h2o, cobaltous bromide hydrate, dibromocobalt-water 1/1, cobalt ii bromide hexahydrate, cobalt bromide cobr2 ,hydrate 9ci
PubChem CID 16212115
LEDER [Co++].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) bromide hydrate
Smältpunkt 47°C to 48°C (decomposition)
Färg Lila-röd
Fysisk form Crystalline Granules
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+)dibromid
Formel vikt 218.75 (Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende Red-purple crystalline granules
Densitet 2.46 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.