Läs mer
Cobalt(II) bromide, ultra dry, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11313888
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11313888 1 g 1g
11303888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11313888 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040319.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-43-7 | Br2Co | 218.741 g/mol
Används främst som katalysator i vissa processer. Används främst i hygrometrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-43-7
Molekylformel Br2Co
Molekylvikt (g/mol) 218.741
MDL-nummer MFCD00016017
InChI-nyckel BZRRQSJJPUGBAA-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt bromide, cobalt ii bromide, cobalt bromide cobr2, cobalt dibromide, cobaltous bromide, hsdb 998, cobalt bromide ous
PubChem CID 24610
IUPAC-namn dibromkobolt
LEDER [Co](Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) bromide
Smältpunkt 678°C (in N2)
Färg Klart
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in water. Soluble in methyl acetate,ether,alcohol,acetone.
Formel vikt 218.75
Känslighet Hygroscopic
Utseende Green (powder/flake/crystalline/beads, etc.)
Densitet 4.909 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.