Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cobalt(II) carbonate hydrate |
| Färg | Vitt till gult |
| Fysisk form | Mass, Crystals, Crystalline Powder and/or Chunks |
| Kvantitet | 50 g |
| Linjär formel | CoCO3·xH2O |
| Merck Index | 14,2436 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: insoluble |
| IUPAC-namn | λ²-kobolt(2+)karbonat |
| Formel vikt | 118.94 |
| Procent renhet | ≥45.5% (Cobalt) (Complexometry) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Cobalt(II) carbonate hydrate
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
- H360F-Kan skada fertiliteten.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.