Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cobalt(Ii) Carbonate Hydrate |
| Kvantitet | 50 g |
| Linjär formel | CoCO3·xH2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 118.94g/mol (anhydrous basis) |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Densitet | 4.13g/mL at 25°C |