Läs mer
Cobalt(II) Carbonate Hydrate, TRC
Produktkod. 30363725
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30363725 1 g
1 options
Produktkod. 30363725 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC6330801G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) Carbonate Hydrate
CAS 57454-67-8
Molekylformel CCoO3 . (H2O)x
Kvantitet 1 g
Synonym Carbonic Acid Cobalt(2+) Salt (1:1) Hydrate
InChI formel InChI=1S/CH2O3.2Co.H2O/c2-1(3)4;;;/h(H2,2,3,4);;;1H2/q;;+1;/p-3
LEDER [O-]C([O-])=O.[Co][Co+].[H2O]
IUPAC-namn Cobalt(II) Carbonate Hydrate
Molekylvikt (g/mol) 136.96