Läs mer
Cobalt(II) Carbonate Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cobalt(II) Carbonate Hydrate |
| CAS | 57454-67-8 |
| Molekylformel | CCoO3 . (H2O)x |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Carbonic Acid Cobalt(2+) Salt (1:1) Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O3.2Co.H2O/c2-1(3)4;;;/h(H2,2,3,4);;;1H2/q;;+1;/p-3 |
| LEDER | [O-]C([O-])=O.[Co][Co+].[H2O] |
| IUPAC-namn | Cobalt(II) Carbonate Hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 136.96 |