Beskrivning
100g, pulverburk av plast
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 513-79-1 |
| Färg | Rött |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | CCoO3 |
| MDL-nummer | 10940 |
| InChI-nyckel | ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [Co++].[O-]C([O-])=O |
| IUPAC-namn | λ²-kobolt(2+)karbonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.94 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- COBALT(II) CARBONATE
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
- H360F-Kan skada fertiliteten.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.