Läs mer
Kobolt(II)klorid, 97 %, vattenfri, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10593761 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
Produktkod. 10593761
Brand: Thermo Scientific Acros 214131000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7646-79-9 | Cl2Co | 129.83 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7646-79-9
Molekylformel Cl2Co
Molekylvikt (g/mol) 129.83
MDL-nummer MFCD00010938
InChI-nyckel GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+)-diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifications
Kokpunkt 1049.0°C
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) chloride
Smältpunkt 735.0°C
Namnnotering 97%
Färg Blått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel CoCl2
Fieser 01,155; 06,127; 08,291; 10,101; 13,249; 14,99; 15,97
Merck Index 15, 2421
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Formel vikt 129.84
Procent renhet 97%
Förpackning Plastflaska
Densitet 3.35
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Cobalt(II) chloride, anhydrous
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.