Läs mer
Kobolt(II)klorid, vattenfritt vattenfritt, 97 %
Beskrivning
Kobolt(II)klorid används i fuktindikator i väderinstrument. I vattenfri form finner den användning vid elektroplätering av kobolt, i organisk kemi och är en föregångare till koboltocen, (bis(cyklopentadienyl)kobolt(II), som är ett bra reduktionsmedel. Den fungerar också som en Lewis syra. Koboltklorid är en indikator för vatten i torkmedel, på grund av den reversibla hydreringen/uttorkningen i kombination med tydlig färgförändring. Koboltklorid är användbart för att producera osynligt bläck eftersom det blir blått när det värms upp och blir osynligt när det svalnat. Kobolt(II)klorid katalyserar korskoppling av arylhalogenider eller vinylhalider med arylgrignard-reagenser i utmärkta utbyten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kobolt(II)klorid används i fuktindikator i väderinstrument. I vattenfri form finner den användning vid elektroplätering av kobolt, i organisk kemi och är en föregångare till koboltocen, (bis(cyklopentadienyl)kobolt(II), som är ett bra reduktionsmedel. Den fungerar också som en Lewis syra. Koboltklorid är en indikator för vatten i torkmedel, på grund av den reversibla hydreringen/uttorkningen i kombination med tydlig färgförändring. Koboltklorid är användbart för att producera osynligt bläck eftersom det blir blått när det värms upp och blir osynligt när det svalnat. Kobolt(II)klorid katalyserar korskoppling av arylhalogenider eller vinylhalider med arylgrignard-reagenser i utmärkta utbyten.
Löslighet
Lättlöslig i vatten och metanol. Löslig i alkohol, aceton, eter, glycerol och pyridin.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1049 °C |
| Kemiskt namn eller material | Cobalt(II) chloride |
| Smältpunkt | 735 °C |
| Namnnotering | anhydra |
| Kvantitet | 100 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Densitet | 3.367 |
| Linjär formel | CoCl2 |
| UN-nummer | UN3077 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Cobalt(II) chloride, anhydrous
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
- H360F-Kan skada fertiliteten.
- H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Cobalt chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.