Läs mer
Kobolt(II)klorid, vattenfritt, 99,7 % (metallbas)
Produktkod. 11361659
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11361659 50 g 50g
11371659 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11361659 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012303.18
 Begränsad artikel
I lager
Känslighet: Hygroskopisk; 3.367. Bryts ner vid 400 °C vid långvarig uppvärmning i luft | CAS: 7646-79-9 | Cl2Co | 129,83 g/mol
Kobolt(II)klorid används i fuktindikator i väderinstrument. I vattenfri form finner den användning vid elektroplätering av kobolt, i organisk kemi och är en föregångare till koboltocen, (bis(cyklopentadienyl)kobolt(II), som är ett bra reduktionsmedel. Den fungerar också som en Lewis syra. Koboltklorid är en indikator för vatten i torkmedel, på grund av den reversibla hydreringen/uttorkningen i kombination med tydlig färgförändring. Koboltklorid är användbart för att producera osynligt bläck eftersom det blir blått när det värms upp och blir osynligt när det svalnat. Kobolt(II)klorid katalyserar korskoppling av arylhalogenider eller vinylhalider med arylgrignard-reagenser i utmärkta utbyten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7646-79-9
Molekylformel Cl2Co
Molekylvikt (g/mol) 129.83
MDL-nummer MFCD00010938
InChI-nyckel GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chloride
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+)-diklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifikationer
Kokpunkt 1049°C
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) chloride
Smältpunkt 735°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Blått
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.7% (Metals basis)
Löslighetsinformation Freely soluble in water and methanol. Soluble in alcohol,acetone,ether,glycerol,and pyridine.
Formel vikt 129.84
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.367
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.