Läs mer
Cobalt(II) Chloride Anhydrous, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15866320
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15866320 100 g 100g
15856320 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15866320 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8025400100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7646-79-9
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) Chloride Anhydrous
Smältpunkt 735°C
Kvantitet 100 g
MDL-nummer MFCD00010938
Synonym Cobalt(II) chloride anhydrous, Cobalt dichloride, Cobalt(II) chloride anhydrous
Molekylvikt (g/mol) 129.84
Kvalitet Research
Densitet 3.36 g/cm3 at 25°C