Läs mer
Kobolt(II)kloridhexahydrat, 98–102%, ACS-reagens
Produktkod. 10414711 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10414711 100 g Plastflaska 100g
10454321 5 g Glasflaska 5g
10361691 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10414711 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423571000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 7791-13-1 | Cl2CoH12O6 | 237,92 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-13-1
Molekylformel Cl2CoH12O6
Molekylvikt (g/mol) 237.92
MDL-nummer MFCD00149652
InChI-nyckel GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn λ²-kobolt(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Co++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt(II) chloride hexahydrate
Smältpunkt 86 °C
Färg Lila
Fysisk form Fint kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Förpackning Plastflaska
Ångtryck Försumbar
Analysprocentintervall 98,0 till 102 % (Komplexometri)
Linjär formel CoCl2·6H2O
Fieser 01,155; 06,127; 11,479
Merck Index 15, 2421
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 970 g/L (20 °C)
Formel vikt 237.93
Procent renhet 98 till 102 %
Kvalitet ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cobalt(II) chloride hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.