Läs mer
Kobolt(II)kloridhexahydrat, 98 %
Beskrivning
Kobolt(II)kloridhexahydrat används ofta som torkmedel i målnings- och färgämnen för glaskeramik. Det är en utmärkt indikator för vatten i torkmedel samt en indikator för silikageltork. Det hjälper till vid galvanisering. Det fungerar som en inducerare av HIF-1-produktion som används för att studera apoptotiska effekter i HepG2-celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Kobolt(II)kloridhexahydrat används ofta som torkmedel i målnings- och färgämnen för glaskeramik. Det är en utmärkt indikator för vatten i torkmedel samt en indikator för silikageltork. Det hjälper till vid galvanisering. Det fungerar som en inducerare av HIF-1-produktion som används för att studera apoptotiska effekter i HepG2-celler.
Löslighet Löslig i vatten, eter, aceton och alkohol
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och metaller.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cobalt(II) chloride hexahydrate |
| Smältpunkt | 87 °C |
| pH | 4.9 |
| Kvantitet | 50 g |
| Odör | Luktfritt |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Densitet | 1.924 |
| Linjär formel | CoCl2·6H2O |
| UN-nummer | UN3077 |
| Merck Index | 14,2437 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Cobalt(II) chloride hexahydrate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Cancerogenitet Kategorija 1B
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
- H360F-Kan skada fertiliteten.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.